Få mere at vide
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-d8 |
| CAS | 1185055-85-9 |
| Molekylær formel | C12H8D8N2O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[4-(4-Hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]ethanone-d8, 4-(4-Acetylpiperazino)phenol-d8, 1-Acetyl-4-(p-hydroxyphenyl)piperazine-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C(=O)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2ccc(O)cc2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.32 |
| Formel vægt | 228.1714 |