Få mere at vide
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10221323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10221323 25 g Glass bottle 25g
10675702 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10221323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 100340250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67914-60-7
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00044905
InChI nøgle AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC navn 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100
Smeltepunkt 180.0°C to 185.0°C
Farve Beige or Pink to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: 26g/L methanol - 14g/L ethanol, 7g/L 2-propanol - 6g/L chloroform, 6g/L aceton - 140g/L dmf
Transmission 70% min. (400nm, 1cm cell) (10% min. in N, N-dimethylformamide)
Formel vægt 220.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.