Få mere at vide
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409587
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409587 25 g 25g
11419587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22083.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67914-60-7
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00044905
InChI nøgle AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC navn 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Smeltepunkt 180°C to 185°C
Mængde 25 g
Beilstein 795777
Formel vægt 220.27
Procent renhed 98%