Få mere at vide
1-Acetyl-2-pyrrolidinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2-pyrrolidinecarboxamide |
| CAS | 30130-35-9 |
| Molekylær formel | C7H12N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-5(10)9-4-2-3-6(9)7(8)11/h6H,2-4H2,1H3,(H2,8,11) |
| SMIL | O=C(N)C1N(C(=O)C)CCC1 |
| IUPAC navn | 1-acetylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vægt | 156.0899 |