Få mere at vide
1-Acetyl-2-piperidineddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2-piperidineacetic Acid |
| CAS | 25393-20-8 |
| Molekylær formel | C9H15NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-7(11)10-5-3-2-4-8(10)6-9(12)13/h8H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(=O)N1CCCCC1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(1-acetylpiperidin-2-yl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.1052 |