Få mere at vide
1-acetyl-2-naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329609
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329609 5 g 5g
11408457 25 g 25g
11418457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18537.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 574-19-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574-19-6
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00012131
InChI nøgle VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC navn 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-2-naphthol
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Kogepunkt 130°C to 132°C (2 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1869900
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%