Få mere at vide
1-Acetyl-2-imidazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| Formel vægt | 128.0586 |