Få mere at vide
1-Acetyl-2,3-dihydro-5-[2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2,3-dihydro-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)-1H-indole-7-carbonitrile |
| CAS | 175837-07-7 |
| Molekylær formel | C24H26F3N3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)indoline-7-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26F3N3O3/c1-16(11-18-12-19-7-9-30(17(2)31)23(19)20(13-18)14-28)29-8-10-32-21-5-3-4-6-22(21)33-15-24(25,26)27/h3-6,12-13,16,29H,7-11,15H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(Cc1cc2CCN(C(=O)C)c2c(c1)C#N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-acetyl-5-[2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindole-7-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.49 |
| Formel vægt | 461.1926 |