missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30319482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319482 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16586550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic Acid
CAS 905971-97-3
Molekylær formel C10H12BNO3
Mængde 50 mg
Synonym 1-[2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-yl]ethanone, 1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-1-yl)ethanone, B-(1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic acid (ACI), Boronic acid, (1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)- (9CI), (1-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)boronic acid
InChI formel InChI=1S/C10H12BNO3/c1-7(13)12-5-4-8-6-9(11(14)15)2-3-10(8)12/h2-3,6,14-15H,4-5H2,1H3
SMIL B(C1=CC2=C(C=C1)N(CC2)C(=O)C)(O)O
IUPAC navn (1-acetyl-2,3-dihydroindol-5-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 205.02
Formel vægt 205.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.