Få mere at vide
1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-pyrrolin-3-methyl Methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30133747
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133747 100 mg
30004064 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA188600100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 244641-23-4
Molekylær formel C12 H21 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 291.43
IUPAC navn 1-[2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrol-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1C(C)(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3S2/c1-9(14)13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-17-18(6,15)16/h7H,8H2,1-6H3
Formel vægt 291.0963
Procent renhed >95%