Få mere at vide
1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 887352-25-2 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-10(2,3)6-8(9(14)15)11(12,4)5/h6H,1-5H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC navn | 1-acetyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vægt | 211.1208 |