Få mere at vide
1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide |
| CAS | 887352-22-9 |
| Molekylær formel | C11 H18 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O2/c1-7(14)13-10(2,3)6-8(9(12)15)11(13,4)5/h6H,1-5H3,(H2,12,15) |
| SMIL | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)N)C1(C)C |
| IUPAC navn | 1-acetyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vægt | 210.1368 |