missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Acetyl-2-[1-(2-naphthyl)ethyl]benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2-[1-(2-naphthyl)ethyl]benzene |
| CAS | 1246820-30-3 |
| Molekylær formel | C20H18O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-[2-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]phenyl]ethanone, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O/c1-14(19-9-5-6-10-20(19)15(2)21)17-12-11-16-7-3-4-8-18(16)13-17/h3-14H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3C(C)=O |
| IUPAC navn | 1-[2-(1-naphthalen-2-ylethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.36 |
| Formel vægt | 274.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?