Få mere at vide
1-Acetyl-1H-pyrazol-4-boronsyre Pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30313039
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30313039 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30313039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA188205250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Molekylær formel C11 H17 B N2 O3
Mængde 250 mg
Synonym 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
InChI formel InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMIL CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
IUPAC navn 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 236.075
Formel vægt 236.133