Få mere at vide
1-Acetyl-1H-pyrazol-4-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11986221 1 g 1g
11976221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444440010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 1150561-76-4 | Molecular Formula: C11H17BN2O3 | Molecular Weight: 236.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1150561-76-4
Molekylær formel C11H17BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 236.08
MDL nummer MFCD09027064
InChI nøgle GAXOQGDPSCOOLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl-ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethanone, 1-acetylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-one, ethanone,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 17750204
IUPAC navn 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 47 °C til 49 °C
Farve Orange til hvid
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 236.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.