Få mere at vide
1-Acetoxy-2-methoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11499706
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499706 25 g 25g
11409716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20242.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 15212-03-0 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15212-03-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00017221
InChI nøgle BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol acetate, 1-acetoxy-2-methoxybenzene, guaiacyl acetate, o-acetoxyanisole, o-methoxyphenyl acetate, o-anisyl acetate, acetyl guaiacol, phenol, 2-methoxy-, acetate, o-acetylguaiacol, eucol
PubChem CID 61155
ChEBI CHEBI:86645
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetoxy-2-methoxybenzene
Mængde 25 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%