Få mere at vide
1-Acetoxy-2-methoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11409716
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409716 100 g 100g
11499706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20242.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 15212-03-0 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15212-03-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00017221
InChI nøgle BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol acetate, 1-acetoxy-2-methoxybenzene, guaiacyl acetate, o-acetoxyanisole, o-methoxyphenyl acetate, o-anisyl acetate, acetyl guaiacol, phenol, 2-methoxy-, acetate, o-acetylguaiacol, eucol
PubChem CID 61155
ChEBI CHEBI:86645
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetoxy-2-methoxybenzene
Mængde 100 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%