Få mere at vide
(1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-Delta-3-pyrrolin-3-methyl) Metanetiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30135683
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135683 50 mg
30137799 10 mg
30008226 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16790050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392718-69-3
Molekylær formel C12H21NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 307.43
Synonym (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
IUPAC navn [2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonothioyloxymethyl)pyrrol-1-yl] acetat
SMIL CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Formel vægt 307.091
Procent renhed >95%