Få mere at vide
1-Acetonylpyridinium chloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10262802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10262802 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10262802 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Acetonylpyridinium chloride
CAS 42508-60-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H10ClNO
MDL nummer MFCD00031949
Mængde 1 g
Synonym 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
InChI nøgle JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-(2-oxopropyl)pyridin-1-ium chloride
Molekylvægt (g/mol) 171.62
PubChem CID 2734121
Formel vægt 171.63
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Acetonylpyridinium chloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.