Få mere at vide
1'-Aceto-d3-naphthone, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 95046-87-0 |
| Molekylær formel | C12 D3 H7 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(1-naphthalenyl)- (ACI), 1-(1-Naphthalenyl)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 1'-Acetonaphthone-2,2,2-d3 (7 CI), 1'-Aceto-d3-naphthone, 1-Acetylnaphthalene-d3, 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3), 1-Trideuterioacetylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-naphthalen-1-ylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.2257 |
| Formel vægt | 173.092 g/mol |
| Vis mere |