missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Acetamidonaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetamidonaphthalene |
| CAS | 575-36-0 |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetamide, N-1-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-1-Naphthalenylacetamide, 1-(Acetylamino)naphthalene, 1-Acetamidonaphthalene, N-1-Naphthylacetamide, N-Acetyl-1-naphthalenamine, N-Acetyl-1-naphthylamine, N-Acetyl-α-naphthylamine, N-α-Naphthylacetamide, NSC 3105 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)Nc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-naphthalen-1-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?