Få mere at vide
1-Acetamidoadamantane, 98%
Artikelnummer. 11483447
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483447 50 g 50g
11473447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17224.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 880-52-4 | C12H19NO | 193.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 880-52-4
Molekylær formel C12H19NO
Molekylvægt (g/mol) 193.29
MDL nummer MFCD00074730
InChI nøgle BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetamidoadamantane, n-1-adamantyl acetamide, n-adamantan-1-yl acetamide, 1-acetylaminoadamantane, 1-adamantylacetamide, acetamide, n-1-adamantyl, n-adamantylacetamide, 1-acetamino adamantane, unii-5283y1voii, n-acetyl adamantamine
PubChem CID 64153
IUPAC navn N-(1-adamantyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC12CC3CC(C1)CC(C3)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Acetamidoadamantane
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Mængde 50 g
Formel vægt 193.29
Procent renhed 98%