Få mere at vide
1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline |
| CAS | 179985-52-5 |
| Molekylær formel | C13 H11 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(4-cyano-3-methyl-1-isoquinolinyl)-, 1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline, N-(4-Cyano-3-methyl-1-isoquinolinyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c1-8-12(7-14)10-5-3-4-6-11(10)13(15-8)16-9(2)17/h3-6H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMIL | CC(=O)Nc1nc(C)c(C#N)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-(4-cyano-3-methylisoquinolin-1-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vægt | 225.0902 |