Få mere at vide
1-Acenaphthenon, TRC
Artikelnummer. 30310964
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30310964 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30310964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA130755250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Acenaphthenone
CAS 2235-15-6
Molekylær formel C12 H8 O
Mængde 250 mg
Synonym 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one
InChI formel InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2
SMIL O=C1Cc2cccc3cccc1c23
IUPAC navn 2H-acenaphthylen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.0575
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.