missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Acenaphthenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acenaphthenone |
| CAS | 2235-15-6 |
| Molekylær formel | C12 H8 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2 |
| SMIL | O=C1Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC navn | 2H-acenaphthylen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?