missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Acenaphthenol, TRC

Artikelnummer. 30012470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012470 1 g
30007226 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1307601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6306-07-6
Molekylær formel C12 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Synonym Acenaphthene-1-hydroxy
IUPAC navn 1,2-dihydroacenaphthylen-1-ol
SMIL OC1Cc2cccc3cccc1c23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Acenaphthenol
Analyt- eller komponentnavne 1-Acenaphthenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6,11,13H,7H2
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 1 g
Formel vægt 170.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.