Få mere at vide
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid |
| CAS | 166108-71-0 |
| Molekylær formel | C21H23NO6 |
| MDL nummer | MFCD01321015 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.41 |
| Procent renhed | 98% |