Få mere at vide
1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-syre, TRC
Artikelnummer. 30395798
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30395798 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30395798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF472470100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid
CAS 867062-95-1
Molekylær formel C24H29NO7
Mængde 100 mg
Synonym 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester 5,8,11-Trioxa-2-azatetradecanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
SMIL OC(=O)CCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Molekylvægt (g/mol) 443.49