Få mere at vide
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30040929
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30040929 2.5 mg 2.5mg
30040417 25 mg -
18003700 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4166032.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57775-29-8
Molekylær formel C18 H22 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 298.38
Synonym 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (R,S)-Carazolol, (±)-Carazolol, BM 51052, Carazolol, Conducton, DL-Carazolol, Racemic Carazolol, Suacron, Suacron Praemix
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carazolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3
Formel vægt 298.1681
Procent renhed >95%