Få mere at vide
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvedilol), Mikromol™
Artikelnummer. 17903106
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903106 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvedilol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxy Carvedilol
CAS 1059573-38-4
Analyt- eller komponentnavne N-Hydroxy Carvedilol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvedilol)
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-4-5-11-22(21)30-14-13-26(28)15-17(27)16-31-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)25-20/h2-12,17,25,27-28H,13-16H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCN(O)CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
IUPAC navn 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 422.4736
Mængde 25 mg
Formel vægt 422.1842 g/mol