Få mere at vide
1,9-Nonanedithiol, 95%
Artikelnummer. 11327166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327166 1 g 1g
11337166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07172.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3489-28-9 | C9H20S2 | 192.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3489-28-9
Molekylær formel C9H20S2
Molekylvægt (g/mol) 192.38
MDL nummer MFCD00004914
InChI nøgle GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanedithiol, 1,9-dimercaptononane, nonamethylene dimercaptan, unii-5bpj1xqe3t, 5bpj1xqe3t, fema no. 3513, 1,9-nonane dithiol, 1,9-dinonyl mercaptan, acmc-20ap0g
PubChem CID 248488
IUPAC navn nonan-1,9-dithiol
SMIL SCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1,9-Nonanedithiol
Tæthed 0.953
Kogepunkt 351°C to 352°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.4999
Mængde 1 g
Beilstein 1737568
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 192.39
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.