Få mere at vide
1,9-Nonanediol Diacrylate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30413010
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30413010 10 g
1 options
Artikelnummer. 30413010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN88733010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Nonanediol Diacrylate
CAS 107481-28-7
Molekylær formel C15 H24 O4
Mængde 10 g
Synonym 1,9-Bis(acryloyloxy)nonane, 1,9-Nonamethylene diacrylate, 1.9ND-A, A-NOD, A-NOD-N, EM 2203, FA 129A, FA 129AS, Fancryl FA 129AS, Fancryl FA 129SA
InChI formel InChI=1S/C15H24O4/c1-3-14(16)18-12-10-8-6-5-7-9-11-13-19-15(17)4-2/h3-4H,1-2,5-13H2
SMIL C=CC(=O)OCCCCCCCCCOC(=O)C=C
IUPAC navn 9-prop-2-enoyloxynonyl prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Formel vægt 268.1675