Få mere at vide
1,9-Nonanediol Diacrylate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Nonanediol Diacrylate |
| CAS | 107481-28-7 |
| Molekylær formel | C15 H24 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,9-Bis(acryloyloxy)nonane, 1,9-Nonamethylene diacrylate, 1.9ND-A, A-NOD, A-NOD-N, EM 2203, FA 129A, FA 129AS, Fancryl FA 129AS, Fancryl FA 129SA |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O4/c1-3-14(16)18-12-10-8-6-5-7-9-11-13-19-15(17)4-2/h3-4H,1-2,5-13H2 |
| SMIL | C=CC(=O)OCCCCCCCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC navn | 9-prop-2-enoyloxynonyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vægt | 268.1675 |