Få mere at vide
1,9-nonandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312476
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312476 100 g 100g
11302476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06336.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.257 g/mol
1,9-nonandiol bruges i organisk syntese. Det kan også reagere med 3,4-dihydro-2H-pyran og 9-(tetrahydropyran-2-yloxy)nonan-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,9-nonandiol anvendes i organisk syntese. Det kan også reagere med 3,4-dihydro-2H-pyran og 9-(tetrahydropyran-2-yloxy)nonan-1-ol.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3937-56-2
Molekylær formel C9H20O2
Molekylvægt (g/mol) 160.257
MDL nummer MFCD00002991
InChI nøgle ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
IUPAC navn nonan-1,9-diol
SMIL C(CCCCO)CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Nonanediol
Smeltepunkt 45°C to 48°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 288°C
Flammepunkt 162°C (323°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1737531
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 160.26
Procent renhed 97%