Få mere at vide
1,9-Nonane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d14-diol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Nonanediol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-D14 |
| CAS | 1219805-89-6 |
| Molekylær formel | C9 D14 H6 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,9-Nonane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d14-diol, 1,9-Nonanediol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-D14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11 H,1-9H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecadeuteriononane-1,9-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.3402 |
| Formel vægt | 174.2342 g/mol |
| Vis mere |