missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol, TRC

Artikelnummer. 30466918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466918 5 mg
30465671 10 mg
30467411 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2543255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 130727-41-2
Molekylær formel C17 H36 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 336.53
IUPAC navn 2-[2-[2-(11-sulfanylundecoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
Formel vægt 336.2334
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.