Få mere at vide
1-(9-Fluorenylmethyl)piperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(9-Fluorenylmethyl)piperidine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO6S/c1-11-6-8(12)7-3-4-9(10(5-7)16-2)17-18(13,14)15/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15) |
| Formel vægt | 277.062 |