Få mere at vide
1,9-Dimethyluric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Dimethyluric Acid |
| CAS | 55441-62-8 |
| Molekylær formel | C7 H8 N4 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7,9-Dihydro-1,9-dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1,9-Dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(10)13)5(12)11(2)7(14)9-4/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14) |
| SMIL | CN1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2C)C1=O |
| IUPAC navn | 1,9-dimethyl-3,7-dihydropurine-2,6,8-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.163 |
| Formel vægt | 196.06 |