Få mere at vide
1,9-Dimethyl-methylen Blå Zinkklorid Dobbelt Salt (Teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30380412
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380412 100 mg
30373412 500 mg
30387006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30380412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD469355100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931418-92-7
Molekylær formel 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Molekylvægt (g/mol) 832.12
Synonym 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
IUPAC navn bis(3,7-bis(dimethylamino)-1,9-dimethylphenothiazin-5-ium) zink(II)chlorid
SMIL CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formel vægt 832.09