Få mere at vide
1,9-Dichlorononane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Dichlorononane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18Cl2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2 |
| Formel vægt | 196.0786 |