Få mere at vide
1,9-Dichloro-3,7-diazanonane Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Dichloro-3,7-diazanonane Dihydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16Cl2N2/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-7H2 |
| Formel vægt | 198.069 |