missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,9-Dibromononane-d18, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Dibromononane-D18 |
| CAS | 150017-89-3 |
| Molekylær formel | C9 D18 Br2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Nonane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-d18, 1,9-dibromo- (9 CI), 1,9-Dibromononane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-d18, 1,9-Dibromononane-d18, 1,9-Dibromononane-D18 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1,9-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-octadecadeuteriononane |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.1581 |
| Formel vægt | 302.0905 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?