Få mere at vide
1,9-Dibromononane, 97%
Artikelnummer. 11416877
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416877 10 g 10g
11424210 25 g 25g
11426877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14324.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4549-33-1
Molekylær formel C9H18Br2
Molekylvægt (g/mol) 286.051
MDL nummer MFCD00000279
InChI nøgle WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC navn 1,9-dibromononan
SMIL C(CCCCBr)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Dibromononane
Tæthed 1.41
Kogepunkt 285°C to 288°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel Br(CH2)9Br
Brydningsindeks 1.4965
Mængde 10 g
Beilstein 1737598
Formel vægt 286.06
Procent renhed 97%