Få mere at vide
1,9-dibromononan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10088741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10088741 25 g 25g
10068721 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10088741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112870250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4549-33-1 | Molekylformel: C9H18Br2 | Molekylvægt: 286,04 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4549-33-1
InChI nøgle WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC navn 1,9-dibromononan
SMIL C(CCCCBr)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 9-Dibromononane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 285 °C til 288 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H18Br2
Lineær formel Br(CH2)9Br
Brydningsindeks 1,4950 til 1,497
Mængde 25 g
Beilstein 01, 166
Specifik vægtfylde 1.4
Molekylvægt (g/mol) 286.04
Formel vægt 286.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske