Få mere at vide
1,9-Diaminononane, 98%
Artikelnummer. 11381487
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381487 5 g 5g
11391487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02043.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 646-24-2 | C9H22N2 | 158.289 g/mol
1,9-Diaminononan anvendes som et organisk mellemprodukt. Det bruges også til at detektere spermin og spermidin ved matrix-assisteret laserdesorption/ionisering kombineret med time-of-flight massespektrometri (MALDI-TOF MS) i fødevarer og til identifikation af apoptose-relaterede proteiner ved hjælp af nano-flow ultra-performance væskekromatografi, tandem, UP-LCT-behandling og MS (UP-LCT-behandling). spermidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,9-Diaminononan anvendes som et organisk mellemprodukt. Det bruges også til at detektere spermin og spermidin ved matrix-assisteret laserdesorption/ionisering kombineret med time-of-flight massespektrometri (MALDI-TOF MS) i fødevarer og til identifikation af apoptose-relaterede proteiner ved hjælp af nano-flow ultra-performance væskekromatografi, tandem, UP-LCT-behandling og MS (UP-LCT-behandling). spermidin.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-24-2
Molekylær formel C9H22N2
Molekylvægt (g/mol) 158.289
MDL nummer MFCD00008251
InChI nøgle SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine
PubChem CID 69534
IUPAC navn nonan-1,9-diamin
SMIL C(CCCCN)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Diaminononane
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 258°C to 259°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1737533
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 158.29
Procent renhed 98%