Få mere at vide
1,9-Decadiyne, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581092 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10581092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351870050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 9-Decadiyne
Navn note 98%
CAS 1720-38-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H14
Lineær formel HCidentical toC(CH2)6Cidentical toCH
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00014926
Mængde 5 g
Synonym 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
InChI nøgle ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C#CCCCCCCC#C
IUPAC navn deca-1,9-diyne
Molekylvægt (g/mol) 134.22
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
Formel vægt 134.22
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,9-Decadiyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.