Få mere at vide
1,9-decadiyne, 97%
Artikelnummer. 11494924
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494924 25 g 25g
11484924 5 g 5g
11404934 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494924 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13834.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134,22 g/mol
Et-trins syntese af carbametacyclophan 3 fra 1,9-decadiyn og diethylacetylendicarboxylat er beskrevet. Anvendelsen af 1,9-decadiyn som en nukleofil førte kun til monoalkynyleringsproduktet, en selektivitet, der ville være vanskelig at opnå med en katalytisk in situ metaleringsproces. 1,9-decadiyn reagerer med iodbenzen (overskud) for at give bis-Sonogashira-koblingsproduktet i fremragende udbytte. 1,9-decadiyn blev dihydratiseret og gav 2,9-decanedion i 92 % udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et-trins syntese af carbametacyclophane 3 fra 1,9-decadiyn og diethylacetylendicarboxylat er beskrevet. Anvendelsen af 1,9-decadiyn som en nukleofil førte kun til monoalkynyleringsproduktet, en selektivitet, der ville være vanskelig at opnå med en katalytisk in situ metaleringsproces. 1,9-decadiyn reagerer med iodbenzen (overskud) for at give bis-Sonogashira-koblingsproduktet i fremragende udbytte. 1,9-decadiyn blev dihydratiseret og gav 2,9-decanedion i 92 % udbytte.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1720-38-3
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00014926
InChI nøgle ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
IUPAC navn deca-1,9-diyn
SMIL C#CCCCCCCC#C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,9-Decadiyne
Tæthed 0.822
Kogepunkt 80 °C til 81 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1734594
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97%