Få mere at vide
1,9-Decadiyne, 97%
Artikelnummer. 11484924
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484924 5 g 5g
11494924 25 g 25g
11404934 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484924 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13834.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134.22 g/mol
Et-trins syntese af carbametacyclophan 3 fra 1,9-decadiyn og diethylacetylendicarboxylat er beskrevet. Anvendelsen af 1,9-decadiyn som en nukleofil førte kun til monoalkynyleringsproduktet, en selektivitet, der ville være vanskelig at opnå med en katalytisk in situ metaleringsproces. 1,9-decadiyn reagerer med iodbenzen (overskud) for at give bis-Sonogashira-koblingsproduktet i fremragende udbytte. 1,9-decadiyn blev dihydratiseret og gav 2,9-decanedion i 92 % udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et-trins syntese af carbametacyclophane 3 fra 1,9-decadiyn og diethylacetylendicarboxylat er beskrevet. Anvendelsen af 1,9-decadiyn som en nukleofil førte kun til monoalkynyleringsproduktet, en selektivitet, der ville være vanskelig at opnå med en katalytisk in situ metaleringsproces. 1,9-decadiyn reagerer med iodbenzen (overskud) for at give bis-Sonogashira-koblingsproduktet i fremragende udbytte. 1,9-decadiyn blev dihydratiseret og gav 2,9-decanedion i 92 % udbytte.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1720-38-3
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00014926
InChI nøgle ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
IUPAC navn deca-1,9-diyn
SMIL C#CCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Decadiyne
Tæthed 0.822
Kogepunkt 80°C to 81°C (10 mmHg)
Flammepunkt 60°C (140°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1734594
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,9-Decadiyne
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,9-Decadiyne
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.