Få mere at vide
1,9-Decadiene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Decadiene |
| CAS | 1647-16-1 |
| Molekylær formel | C10 H18 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Deca-1,9-diene, NSC 102789, α,ω-Decadiene, 1,9-Decadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2 |
| SMIL | C=CCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | deca-1,9-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.25 |
| Formel vægt | 138.1409 |