Få mere at vide
1,9-Decadiene, 97%
Artikelnummer. 11337428
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337428 10 g 10g
11347428 2 g 2g
11357428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031207.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1647-16-1 | C10H18 | 138.254 g/mol
Det er meget udbredt i producenter og leverandører af lægemidler og mellemprodukter til fremstilling af finkemikalier. 1,9-decadien bruges også som udgangsmateriale i ADMET-polymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1647-16-1
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.254
MDL nummer MFCD00008670
InChI nøgle NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiene, decadiene-1,9, unii-2kwz01g244, acmc-1c2oy, dsstox_cid_2159, dsstox_rid_76506, dsstox_gsid_22159, chembl31020
PubChem CID 15439
IUPAC navn deca-1,9-dien
SMIL C=CCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,9-Decadiene
Tæthed 0.75 g/mL
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 10 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation It is soluble in organic solvents.
Formel vægt 138.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske