Få mere at vide
1,8-Pyrenediamin, TRC
Artikelnummer. 30418285
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30418285 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30418285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP989310100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Pyrenediamine
CAS 30269-04-6
Molekylær formel C16H12N2
Mængde 100 mg
Synonym 1,8-Diaminopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H12N2/c17-13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
SMIL C1=CC2=C3C(=C(C=C2)N)C=CC4=C(C=CC1=C43)N
IUPAC navn Pyren-1,8-diamin
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Formel vægt 232.1